Wichtige Dokumente
SY3390162131
Synthonix Corporation
4,4-Difluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D7018-250MG
CHF 451.92
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D7018-250MG
CHF 451.92
Iupac Name
4,4-difluoro-1-piperidinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClF2NO2S/c6-12(10,11)9-3-1-5(7,8)2-4-9/h1-4H2
InChIKey
QSGQFPJNSNFIMU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7018.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)