Merck
SY3390162019
Synthonix Corporation
cis-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 304.95
250 MG
CHF 451.92
500 MG
CHF 709.12
Lieferanten-SKU: SB7389-100MG
CHF 304.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 304.95
250 MG
CHF 451.92
500 MG
CHF 709.12
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SB7389-100MG
CHF 304.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H16INO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-6(10)5-7/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-,7+
InChIKey
XGEFFDGFPRWHAW-KNVOCYPGSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7389.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7389.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)