Wichtige Dokumente
SY3390161922
Synthonix Corporation
Imidazole-2-amidine acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: I7758-500MG
CHF 231.47
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: I7758-500MG
CHF 231.47
Iupac Name
1H-imidazole-2-carboximidamide acetate
Inchi Code
1S/C4H6N4.C2H4O2/c5-3(6)4-7-1-2-8-4;1-2(3)4/h1-2H,(H3,5,6)(H,7,8);1H3,(H,3,4)
InChIKey
GHAMYQQBAIOVSC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7758.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)