Merck
SY3371479312
Synthonix Corporation
3-Oxo-1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
Größe auswählen
500 MG
CHF 329.45
1 G
CHF 513.16
5 G
CHF 1’872.63
Lieferanten-SKU: X5986-500MG
CHF 329.45
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 329.45
1 G
CHF 513.16
5 G
CHF 1’872.63
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: X5986-500MG
CHF 329.45
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-1-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-5-4-12(8-13)6-9(14)7-16-12/h4-8H2,1-3H3
InChIKey
PBIPOVUIKARFCM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5986.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5986.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)