Merck
SY3371478816
Synthonix Corporation
4-Pyridazineacetonitrile
Größe auswählen
250 MG
CHF 500.91
500 MG
CHF 831.59
1 G
CHF 1’162.28
Lieferanten-SKU: P0143-250MG
CHF 500.91
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 500.91
500 MG
CHF 831.59
1 G
CHF 1’162.28
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P0143-250MG
CHF 500.91
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-pyridazinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3/c7-3-1-6-2-4-8-9-5-6/h2,4-5H,1H2
InChIKey
TVQXLINRIUVLHP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0143.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0143.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)