Wichtige Dokumente
SY3371478442
Synthonix Corporation
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M2244-500MG
CHF 157.98
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M2244-500MG
CHF 157.98
Iupac Name
1-methyl-2-(tributylstannyl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
KFWFYOPKNSYTMV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2244.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)