Wichtige Dokumente
SY3371478210
Synthonix Corporation
Isoquinolin-6-ylboronic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: I5314-500MG
CHF 191.05
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: I5314-500MG
CHF 191.05
Iupac Name
6-isoquinolinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8BNO2.ClH/c12-10(13)9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6,12-13H;1H
InChIKey
MKNBRFWRIQVMGU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5314.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)