Wichtige Dokumente
SY3371477921
Synthonix Corporation
2-Fluoro-4-iodopyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2382-1G
CHF 66.12
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2382-1G
CHF 66.12
Iupac Name
2-fluoro-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H3FIN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChIKey
ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2382.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)