Merck
SY3371477777
Synthonix Corporation
3-Ethylthiophenylboronic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 115.11
5 G
CHF 219.22
Lieferanten-SKU: E3165-1G
CHF 115.11
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 115.11
5 G
CHF 219.22
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E3165-1G
CHF 115.11
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(ethylsulfanyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H11BO2S/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
InChIKey
CZODYJDCHKOBID-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3165.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3165.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)