Merck
SY3371477141
Synthonix Corporation
Copper(I) 3-methylsalicylate
Größe auswählen
1 G
CHF 90.62
5 G
CHF 145.73
10 G
CHF 194.72
Lieferanten-SKU: C3234-1G
CHF 90.62
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 90.62
5 G
CHF 145.73
10 G
CHF 194.72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C3234-1G
CHF 90.62
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
copper(1+) 2-hydroxy-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H8O3.Cu/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
CPPQOSMKJDPRID-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3234.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3234.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)