Merck
SY3371476909
Synthonix Corporation
tert-Butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-5-4-9(13)6-8(10)7-14-15/h4-7H,1-3H3
InChIKey
CAQGDWLRIQCXSP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Viscous
Product Link
https://synthonix.com/4418.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4418.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)