Merck
SY3371476908
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-Amino-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxylate
Größe auswählen
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 231.47
10 G
CHF 402.93
Lieferanten-SKU: B4312-1G
CHF 96.74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 231.47
10 G
CHF 402.93
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B4312-1G
CHF 96.74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-4-6-7(5-14)12-13-8(6)11/h4-5H2,1-3H3,(H3,11,12,13)
InChIKey
BEVRTOCHMXNPLY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4312.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4312.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)