Merck
SY3371476683
Synthonix Corporation
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.55
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrN.ClH/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9;/h1-2,5,11H,3-4,6H2;1H
InChIKey
GAQFCKRSCLDDJH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5487.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5487.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)