Wichtige Dokumente
SY3371476539
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-hydroxynicotinic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B4668-1G
CHF 72.25
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B4668-1G
CHF 72.25
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4BrNO3/c7-3-1-4(6(10)11)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
GYXOTADLHQJPIP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4668.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)