Wichtige Dokumente
SY3371476449
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-iodopyrazine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B3582-1G
CHF 74.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B3582-1G
CHF 74.70
Iupac Name
2-bromo-5-iodopyrazine
Inchi Code
1S/C4H2BrIN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
InChIKey
OHTQHZVNZWWYFD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3582.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)