Merck
SY3371475968
Synthonix Corporation
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Größe auswählen
1 G
CHF 157.98
Lieferanten-SKU: B0450-1G
CHF 157.98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 157.98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B0450-1G
CHF 157.98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-9-4-7-5(6)1-2-10-7/h1-4,10H
InChIKey
NZUWATDXQMWXMY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0450.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0450.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)