Z777248
Proteomix® WAX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
product name
Proteomix® WAX-NP1.7 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 1.7 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 404NP2-4605
Verpackung
1 ea of
Parameter
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
weak anion exchange phase
Partikelgröße
1.7 μm
Porengröße
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Trenntechnik
anion exchange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Proteomix User Manual
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)