Z777208
Proteomix® SAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Proteomix® SAX-NP10 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
Materialien
PEEK
Agentur
suitable for USP L50
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 403NP10P-4625
Verpackung
1 ea of
Parameter
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Proteomix User Manual
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)