Merck
Z227137
Nucleosil® Vorsäule
phase C18 (octadecyl), 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Nucleosil®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nucleosil®
Kennzeichnungsgrad
15% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4.6 mm
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Kompatibilität
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
For all guard cartridges listed here use holder 54987
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)