Merck
Z226963
Si Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Spherisorb® Si Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
Spherisorb®
Verpackung
pkg of 4 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4.6 mm
Aktive Matrixgruppe
silica phase
Partikelgröße
5 μm
Kompatibilität
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Spherisorb is a registered trademark of Waters
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)