Merck
Z226203
Nucleosil® C8 HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Nucleosil®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Nucleosil®
Kennzeichnungsgrad
8.5% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
octyl
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å
Trenntechnik
reversed phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)