Merck
Z226149
Nucleosil® Si HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
Nucleosil®
Hersteller/Markenname
Nucleosil®
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
silica
Aktive Matrixgruppe
silica phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)