Y0002383
Cefoxitin
for peak identification A CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(6R-cis)-3-[[(Aminocarbonyl)-oxy]-methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)-amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cefoxitin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c(ccc1)CC(=O)N[C@]2([C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)COC(=O)N)OC
InChI
1S/C16H17N3O7S2/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22)/t14-,16+/m1/s1
InChIKey
WZOZEZRFJCJXNZ-ZBFHGGJFSA-N
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)