Y0002306
Nebivolol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Nebivolol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nebivolol
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc2c(cc1)O[C@H](CC2)[C@@H](O)CNC[C@H](O)[C@H]3Oc4c(cc(cc4)F)CC3
InChI
1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2/t17-,18-,21-,22+/m0/s1
InChIKey
KOHIRBRYDXPAMZ-YHDSQAASSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)