Wichtige Dokumente
Y0002133
Topiramat Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose, D-Fructopyranose diacetonide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
API-Familie
topiramate
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
InChIKey
PSSHGMIAIUYOJF-XBWDGYHZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)