Wichtige Dokumente
Y0002101
Pantothenat für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D-Pantothensäure Hemicalciumsalz, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanin Hemicalciumsalz, D-Pantothensäure Calciumsalz, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B5
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
calcium pantothenate
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChIKey
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Verpackung
Physikalische Eigenschaften
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)