SU860140
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Ultra-clean, blue polypropylene (with 6 mm center hole)
Empfohlene Produkte
Materialien
blue polypropylene (with 6 mm center hole)
red PTFE/white silicone
Leistungsmerkmale
Ultra-clean
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Septumdurchm. × Dicke
9 mm × 1.0 mm
Fitting
for 9 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)