Merck
SU860133
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, Klarglas
volume 1.5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass
Beschreibung
cap not included
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD
11.6 mm
Durchm. × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 8-425
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)