Merck
SU860119
Supelco
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
Ultra-clean, gold aluminum (with 5.5 mm center hole), diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, red PTFE/white silicone
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
gold aluminum (with 5.5 mm center hole)
red PTFE/white silicone
Leistungsmerkmale
Ultra-clean
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Verfügbarkeit
not available in USA
Durchm. × Dicke
11 mm × 1.3 mm
Kompatibilität
for use with 11 mm crimp top
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)