Merck
SU860108
Supelco
Verschlüsse für Fläschchen mit Schnappringverschluss
diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Materialien
PTFE/red rubber septum
red polyethylene cap (with 6.0 mm hole)
Härte
60 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Verfügbarkeit
not available in USA
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Durchm. × Dicke
11 mm × 1.0 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)