Merck
SU860107
Supelco
Probengefäß-Rack für die SPME
Acrylic Vial Rack for SPME Vial, L × W × H 160 mm × 160 mm × 30 mm, 25 cavities, cavity diam. 24 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear acrylic
Leistungsmerkmale
25 cavities
Verpackung
pkg of 1 ea
L × B × H
160 mm × 160 mm × 30 mm
Hohlraumdurchm.
24 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)