Merck
SU860027
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
24122002
Materialien
silver aluminum (with 4 mm center hole)
white red PTFE/silicone
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Durchm. × Dicke
8 mm × 1.3 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)