SAAR190888
Buffer solution
pH 5.00±0.02 (20 °C±0.1)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Empfohlene Produkte
Verpackung
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190888KN)
pH-Wert
5.00±0.02 (20 °C±0.1)
Anwendung
For laboratory use only
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)