Merck
SAAR190555
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190555KN)
pH-Wert
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
Anwendung
For laboratory use only
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)