Wichtige Dokumente
PS92-250MG
Ethion
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 250 mg
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. PS-92
SMILES String
CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O4P2S4/c1-5-10-14(16,11-6-2)18-9-19-15(17,12-7-3)13-8-4/h5-9H2,1-4H3
InChIKey
RIZMRRKBZQXFOY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)