Merck
PHL89804
Tanshinone I
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Tanshinon A
Größe auswählen
10 MG
CHF 276.00
CHF 276.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 276.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 276.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
Cc1coc2-c3ccc4c(C)cccc4c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C18H12O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-8H,1-2H3
InChIKey
AIGAZQPHXLWMOJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Phenanthrenchinon ist ein Bestandteil der chinesischen Heilpflanze Danshen (Salvia miltiorrhiza). Moduliert oder verhindert Metastasierung von Brustkrebs durch die Regelung der Adhäsionsmoleküle. Entzündungshemmend.
Phenanthrenequinone constituent of Chinese medicinal herb Danshen (Salvia miltiorrhiza). Modulates or prevents breast cancer metastasis by regulating adhesion molecules.Anti-inflammatory.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)