Merck
PHL89746
Orientin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
8-β-D-Glucopyranosyl-3′,4′,5,7-tetrahydroxyflavon, Luteolin-8-C-β-D-glucopyranosid, Luteolin-8-glucosid, Lutexin
Größe auswählen
10 MG
CHF 561.00
CHF 561.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 561.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 561.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(28)18(29)19(30)21(32-14)16-11(26)4-10(25)15-12(27)5-13(31-20(15)16)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17-19,21-26,28-30H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChIKey
PLAPMLGJVGLZOV-VPRICQMDSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Biochem./physiol. Wirkung
Flavonoidglycoside aus Kohlpalmen, Trollblumen und Passionsblumen. Antiviraler Wirkstoff, antimikrobielle und antioxidative Wirkung. Radioprotektiv.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis hypericum
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)