Merck
PHL89672
Ganoderische Säure F
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(12β)-12-(Acetyloxy)-3,7,11,15,23-pentaoxolanost-8-en-26-säure
Größe auswählen
10 MG
CHF 683.00
CHF 683.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 683.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H42O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
570.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 683.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥85.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O([C@H]1[C@]2([C@](C3=C([C@@]4([C@H](C(C(=O)CC4)(C)C)CC3=O)C)C1=O)(C(=O)C[C@@H]2[C@@H](CC(=O)CC(C)C(=O)O)C)C)C)C(=O)C
InChIKey
BWCNWXLKMWWVBT-AIMUVTGPSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)