Wichtige Dokumente
PHL86736
Sterubin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3′,4′,5-Trihydroxy 7-methoxyflavanone, Eriodictyol 7-methyl ether, Sternbin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?