Merck
PHL85690
Phlorin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Phloroglucinol-1-O-β-D-glucosid
Größe auswählen
10 MG
CHF 571.00
CHF 571.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 571.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 571.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC(O)=CC(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)=C1
InChI
1S/C12H16O8/c13-4-8-9(16)10(17)11(18)12(20-8)19-7-2-5(14)1-6(15)3-7/h1-3,8-18H,4H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChIKey
WXTPOHDTGNYFSB-RMPHRYRLSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)