Merck
PHL83890
Penduletin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′,5-Dihydroxy.3,6,7-trimethoxyflavon, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-on, 6-Hydroxykaempferol-3,6,7-trimethylether
Größe auswählen
5 MG
CHF 690.00
CHF 690.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 690.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 690.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)OC)=O)c(c(c(c2)OC)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-8-11-13(14(20)17(12)23-2)15(21)18(24-3)16(25-11)9-4-6-10(19)7-5-9/h4-8,19-20H,1-3H3
InChIKey
YSXFFLGRZJWNFM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)