Merck
PHL83889
Pedunculosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Pedunclosid
Größe auswählen
10 MG
CHF 369.00
CHF 369.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 369.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H58O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
650.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 369.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@]1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC=C4[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)=O)[C@@]4([H])[C@](C)(O)[C@H](C)CC5
InChI
1S/C36H58O10/c1-19-9-14-36(30(43)46-29-27(42)26(41)25(40)21(17-37)45-29)16-15-33(4)20(28(36)35(19,6)44)7-8-23-31(2)12-11-24(39)32(3,18-38)22(31)10-13-34(23,33)5/h7,19,21-29,37-42,44H,8-18H2,1-6H3/t19-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28-,29+,31+,32+,33-,34-,35
InChIKey
LARPFJIXBULVPK-FBAXZNBGSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)