Merck
PHL83881
Oleacein
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
5 MG
CHF 426.00
CHF 426.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 426.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 426.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O(CCc1cc(c(cc1)O)O)C(=O)C[C@H](CC=O)\C(=C/C)\C=O
InChIKey
XLPXUPOZUYGVPD-VMPILDALSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)