Merck
PHL83873
9-O-Methylnissolin-3-O-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
9,10-Dimethoxypterocarpan-3-glucosid
Größe auswählen
10 MG
CHF 480.00
CHF 480.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 480.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 480.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC(C=C2)=CC3=C2[C@@]4([H])[C@](CO3)([H])C5=CC=C(OC)C(OC)=C5O4
InChI
1S/C23H26O10/c1-28-14-6-5-11-13-9-30-15-7-10(3-4-12(15)20(13)33-21(11)22(14)29-2)31-23-19(27)18(26)17(25)16(8-24)32-23/h3-7,13,16-20,23-27H,8-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-,19+,20-,23+/m0/s1
InChIKey
PCIXSTFFMHVOMF-PBGSHFJYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)