Merck
PHL83340
Sesamosid
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
CHF 415.00
CHF 415.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 415.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 415.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@]3([C@H]2[C@]4(O[C@H]4[C@H]3O)C)O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H24O12/c1-16-10-15(28-14-9(21)8(20)7(19)6(3-18)27-14)26-4-5(13(23)25-2)17(10,24)11(22)12(16)29-16/h4,6-12,14-15,18-22,24H,3H2,1-2H3/t6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,14+,15+,16-,17+/m1/s1
InChIKey
XZVXEPPPQBLGMQ-HISQCTEXSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)