Merck
PHL82563
Irisflorentin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
9-Methoxy-7-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-8H-1,3-dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-on
Größe auswählen
10 MG
CHF 463.00
CHF 463.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 463.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 463.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
[o]1c2c([c](c(c1)c4cc(c(c(c4)OC)OC)OC)=O)c(c3c(c2)OCO3)OC
InChI
1S/C20H18O8/c1-22-13-5-10(6-14(23-2)18(13)24-3)11-8-26-12-7-15-19(28-9-27-15)20(25-4)16(12)17(11)21/h5-8H,9H2,1-4H3
InChIKey
RISXUTCDCPHJFQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)