Merck
PHL80887
Lavandulol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 523.00
CHF 523.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 523.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 523.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)=CCC(C(C)=C)CO
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)5-6-10(7-11)9(3)4/h5,10-11H,3,6-7H2,1-2,4H3
InChIKey
CZVXBFUKBZRMKR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F
Flammpunkt (°C)
98 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)