Wichtige Dokumente
PHL80450
Eupalitin-3-galactosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Eupalitin-3-Oβ-D-galactopyranosid, D-Galactopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-on, Betuletrin, Eupalitin-3-O-galactosid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(C3=CC=C(O)C=C3)OC4=CC(OC)=C(OC)C(O)=C4C2=O)O[C@H](CO)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H24O12/c1-31-12-7-11-14(16(27)21(12)32-2)17(28)22(20(33-11)9-3-5-10(25)6-4-9)35-23-19(30)18(29)15(26)13(8-24)34-23/h3-7,13,15,18-19,23-27,29-30H,8H2,1-2H3/t13-,15+,18+,19-,23+/m1/s1
InChIKey
FFRYQAOUWMJQCX-LTGKLFRMSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)