Wichtige Dokumente
PHL23737
Thymochinon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Thymochinon
About This Item
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
bp
230-232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-47 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6H,1-3H3
InChIKey
KEQHJBNSCLWCAE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)