Merck
K08670651
Kromasil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 21.2 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × ID:
100 mm × 21.2 mm
Partikelgröße:
5 μm
Aktive Matrixgruppe:
C18 (octadecyl) phase
Porengröße:
100 Å
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR100-5-C18-21.2X100
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
100 mm × 21.2 mm
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)